Tisk…
2-Amino-6-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-3-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
PC10180-1G PC10180-500MG
APOSPC10180-1GEA 22750 CZK
APOSPC10180-1G APOSPC10180-500MG
2-Amino-6-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-3-carbonitrile
2-Amino-6-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-3-carbonitrile
Vzorec: C₁₄H₁₀ClF₃N₄S
MW: 358.77 g/mol
Bod tání: 199…202 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00180796
CAS číslo: 321430-41-5