Tisk…
3-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}benzenol
Dodavatel: Apollo Scientific
PC10179-500MG PC10179-1G
APOSPC10179-500MGEA 4370 CZK
APOSPC10179-500MG APOSPC10179-1G
3-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}benzenol
3-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}benzenol
Vzorec: C₁₂H₇ClF₃NO₂
Bod tání: 100…102 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00172750
CAS číslo: 95711-07-2