Tisk…
N-(2,6-Difluorophenyl)-1-hydrazinecarboxamide
Dodavatel: Apollo Scientific
PC10178-1G PC10178-500MG PC10178-5G
APOSPC10178-1GEA 6190 CZK
APOSPC10178-1G APOSPC10178-500MG APOSPC10178-5G
N-(2,6-Difluorophenyl)-1-hydrazinecarboxamide
N-(2,6-Difluorophenyl)-1-hydrazinecarboxamide
Vzorec: C₇H₇F₂N₃O
Bod tání: 161…163 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03791164
CAS číslo: 171277-87-5