Tisk…
6-Methyl-4-trifluoromethyl-2(1H)-pyridone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Methyl-4-(trifluoromethyl)pyridin-2(1H)-one
PC10177-1G PC10177-5G
APOSPC10177-1GEA 5200 CZK
APOSPC10177-1G APOSPC10177-5G
6-Methyl-4-trifluoromethyl-2(1H)-pyridone
6-Methyl-4-trifluoromethyl-2(1H)-pyridone
Vzorec: C₇H₆F₃NO
Bod tání: 124…130 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042479
CAS číslo: 22123-19-9