N'-Hydroxy-2-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]ethanimidamide
Dodavatel: Apollo Scientific
PC10176-1G
PC10176-5G
APOSPC10176-1GEA
5200
CZK
APOSPC10176-1G
APOSPC10176-5G
N'-Hydroxy-2-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]ethanimidamide
N'-Hydroxy-2-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]ethanimidamide
Vzorec:
C₉H₉F₃N₂O₂ MW: 234,18 g/mol Bod tání: 76…78 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02090466 CAS číslo: 690632-15-6 |