Tisk…
[4-(3-Fluoropropoxy)phenyl]methanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC10174-1G PC10174-500MG PC10174-5G
APOSPC10174-1GEA 15180 CZK
APOSPC10174-1G APOSPC10174-500MG APOSPC10174-5G
[4-(3-Fluoropropoxy)phenyl]methanol
[4-(3-Fluoropropoxy)phenyl]methanol
Vzorec: C₁₀H₁₃FO₂
Bod tání: 52…54 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02091005
CAS číslo: 449778-58-9