Tisk…
3-[4-(3-Fluoropropoxy)phenyl]acrylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC10173-1G PC10173-250MG
APOSPC10173-1GEA 10350 CZK
APOSPC10173-1G APOSPC10173-250MG
3-[4-(3-Fluoropropoxy)phenyl]acrylic acid
3-[4-(3-Fluoropropoxy)phenyl]acrylic acid
Vzorec: C₁₂H₁₃FO₃
Bod tání: 176…178 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02082811
CAS číslo: 695186-85-7