Methyl-2-amino-5-(2-fluorophenyl)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC10171-10G
PC10171-1G
PC10171-5G
APOSPC10171-10GEA
7210
CZK
APOSPC10171-10G
APOSPC10171-1G
APOSPC10171-5G
Methyl-2-amino-5-(2-fluorophenyl)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Methyl-2-amino-5-(2-fluorophenyl)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Vzorec:
C₁₁H₉FN₂O₂S MW: 252,27 g/mol Bod tání: 203 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06200924 CAS číslo: 886361-38-2 |