{3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-1,2,4-oxadiazol-5-yl}methanol
Dodavatel: Apollo Scientific
PC10170-1G
PC10170-500MG
PC10170-5G
APOSPC10170-1GEA
15180
CZK
APOSPC10170-1G
APOSPC10170-500MG
APOSPC10170-5G
{3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-1,2,4-oxadiazol-5-yl}methanol
{3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-1,2,4-oxadiazol-5-yl}methanol
Vzorec:
C₁₀H₇F₃N₂O₂ Bod tání: 66…67 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06200920 CAS číslo: 886361-32-6 |