Tisk…
Ethyl 1-(tert-butyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC10169-1G PC10169-5G PC10169-250MG
APOSPC10169-1GEA 4960 CZK
APOSPC10169-1G APOSPC10169-5G APOSPC10169-250MG
Ethyl 1-(tert-butyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Ethyl-1-(tert-butyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₁₅F₃N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04973716
CAS číslo: 852691-03-3