Tisk…
4-[(2-Fluorobenzyl)oxy]-N'-hydroxybenzenecarboximidamide
Dodavatel: Apollo Scientific
PC10168-1G PC10168-500MG
APOSPC10168-1GEA 13460 CZK
APOSPC10168-1G APOSPC10168-500MG
4-[(2-Fluorobenzyl)oxy]-N'-hydroxybenzenecarboximidamide
4-[(2-Fluorobenzyl)oxy]-N'-hydroxybenzenecarboximidamide
Vzorec: C₁₄H₁₃FN₂O₂
Bod tání: 138…139 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00662630
CAS číslo: 261965-35-9