Tisk…
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinamide
PC10156-1G PC10156-500MG
APOSPC10156-1GEA 10980 CZK
APOSPC10156-1G APOSPC10156-500MG
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxamide
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxamide
Vzorec: C₇H₄ClF₃N₂O
MW: 224,57 g/mol
Bod tání: 187…188 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04039215
CAS číslo: 886762-28-3