4-(Trifluoromethyl)nicotinamide
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC10153-1G
PC10153-10G
APOSPC10153-1GEA
1040
CZK
APOSPC10153-1G
APOSPC10153-10G
4-(Trifluoromethyl)nicotinamide
4-(Trifluoromethyl)nicotinamide
Vzorec:
C₇H₅F₃N₂O MW: 190.1226 g/mol Bod tání: 164…167 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00126658 CAS číslo: 158062-71-6 |