Tisk…
5-(2-Thienyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC10151-1G PC10151-250MG
APOSPC10151-1GEA 5130 CZK
APOSPC10151-1G APOSPC10151-250MG
5-(2-Thienyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
5-(2-Thienyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Vzorec: C₈H₅F₃N₂S
MW: 218,2 g/mol
Bod tání: 120…122 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00459838
CAS číslo: 128228-96-6