Tisk…

4,4'-Di(hydroxy)octafluorobiphenyl hydrate

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 2,2',3,3',5,5',6,6'-Octafluoro-4,4'-biphenol monohydrate

PC1015-250MG PC1015-500MG
APOSPC1015-250MGEA 622 CZK
APOSPC1015-250MG APOSPC1015-500MG
4,4'-Di(hydroxy)octafluorobiphenyl hydrate
4,4'-Di(hydroxy)octafluorobiphenyl hydrate
Vzorec: C₁₂H₄F₈O₃
Bod tání: 209…211 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149466
CAS číslo: 205926-99-4

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR