Tisk…
4-[(2-Fluorobenzyl)oxy]benzenecarbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(2-Fluorobenzyloxy)benzonitrile
PC10149-10G PC10149-1G PC10149-5G
APOSPC10149-10GEA 10580 CZK
APOSPC10149-10G APOSPC10149-1G APOSPC10149-5G
4-[(2-Fluorobenzyl)oxy]benzenecarbonitrile
4-[(2-Fluorobenzyl)oxy]benzenecarbonitrile
Vzorec: C₁₄H₁₀FNO
MW: 227,24 g/mol
Bod tání: 80…81 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02681655
CAS číslo: 852690-97-2