2-[(3-Fluorobenzyl)sulphanyl]benzenecarboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
2-(3-Fluorobenzylthio)benzoic acid
PC10145-1G
PC10145-500MG
PC10145-5G
APOSPC10145-1GEA
4900
CZK
APOSPC10145-1G
APOSPC10145-500MG
APOSPC10145-5G
2-[(3-Fluorobenzyl)sulphanyl]benzenecarboxylic acid
2-[(3-Fluorobenzyl)sulphanyl]benzenecarboxylic acid
Vzorec:
C₁₄H₁₁FO₂S MW: 262,3 g/mol Bod tání: 183…186 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02937499 CAS číslo: 385383-44-8 |