Tisk…
Methyl-2-[(3-fluorobenzyl)sulphanyl]benzenecarboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC10144-1G PC10144-500MG PC10144-5G
APOSPC10144-1GEA 6190 CZK
APOSPC10144-1G APOSPC10144-500MG APOSPC10144-5G
Methyl-2-[(3-fluorobenzyl)sulphanyl]benzenecarboxylate
Methyl-2-[(3-fluorobenzyl)sulphanyl]benzenecarboxylate
Vzorec: C₁₅H₁₃FO₂S
Bod tání: 70…72 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03001233
CAS číslo: 385383-54-0