Tisk…
Ethyl-8-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC10143-1G PC10143-5G
APOSPC10143-1GEA 827 CZK
APOSPC10143-1G APOSPC10143-5G
Ethyl-8-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-8-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₈ClF₃N₂O₂
Bod tání: 132…134 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01833013
CAS číslo: 353258-31-8