Tisk…
2,4-Bis(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a][1,8]naphthyridine-8-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC10142-1G PC10142-500MG
APOSPC10142-1GEA 4770 CZK
APOSPC10142-1G APOSPC10142-500MG
2,4-Bis(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a][1,8]naphthyridine-8-carboxylic acid
2,4-Bis(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a][1,8]naphthyridine-8-carboxylic acid
Vzorec: C₁₃H₅F₆N₃O₂
Bod tání: 281…283 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03425718
CAS číslo: 439094-96-9