Tisk…
Methyl-2-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}benzenecarboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 2-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]thio}benzoate
PC10141-1G PC10141-5G
APOSPC10141-1GEA 6480 CZK
APOSPC10141-1G APOSPC10141-5G
Methyl-2-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}benzenecarboxylate
Methyl-2-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}benzenecarboxylate
Vzorec: C₁₄H₉ClF₃NO₂S
MW: 347.75 g/mol
Bod tání: 101…102 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03001227
CAS číslo: 385383-52-8