Tisk…
3-(2,6-Dimethylmorpholino)-1,1,1-trifluoro-2-propanol
Dodavatel: Apollo Scientific
PC10140-1G PC10140-250MG
APOSPC10140-1GEA 13690 CZK
APOSPC10140-1G APOSPC10140-250MG
3-(2,6-Dimethylmorpholino)-1,1,1-trifluoro-2-propanol
3-(2,6-Dimethylmorpholino)-1,1,1-trifluoro-2-propanol
Vzorec: C₉H₁₆F₃NO₂
MW: 227,23 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03001226
CAS číslo: 667938-72-9