Tisk…
4-(3-Fluoropropoxy)benzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC10138-10MG PC10138-100MG
APOSPC10138-10MGEA 622 CZK
APOSPC10138-10MG APOSPC10138-100MG
4-(3-Fluoropropoxy)benzaldehyde
4-(3-Fluoropropoxy)benzaldehyde
Vzorec: C₁₀H₁₁FO₂
Bod varu: 92…94 °C/0,1mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02090999
CAS číslo: 400825-68-5