Tisk…
Ethyl 2-(5-amino-2-chloro-4-fluorophenoxy)acetate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC10136-1G PC10136-5G
APOSPC10136-1GEA 8300 CZK
APOSPC10136-1G APOSPC10136-5G
Ethyl 2-(5-amino-2-chloro-4-fluorophenoxy)acetate
Ethyl-2-(5-amino-2-chloro-4-fluorophenoxy)acetate
Vzorec: C₁₀H₁₁ClFNO₃
MW: 247.66 g/mol
Bod tání: 76…80 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03425716
CAS číslo: 91920-52-4