Tisk…
Ethyl-2-(2-chloro-4-fluoro-5-nitrophenoxy)acetate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC10133-1G PC10133-500MG PC10133-5G
APOSPC10133-1GEA 11540 CZK
APOSPC10133-1G APOSPC10133-500MG APOSPC10133-5G
Ethyl-2-(2-chloro-4-fluoro-5-nitrophenoxy)acetate
Ethyl-2-(2-chloro-4-fluoro-5-nitrophenoxy)acetate
Vzorec: C₁₀H₉ClFNO₅
Bod tání: 65…67 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03425715
CAS číslo: 439094-94-7