Tisk…
2-Chloro-4-fluoro-5-nitrophenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC10132-100G PC10132-25G PC10132-5G
APOSPC10132-100GEA 7050 CZK
APOSPC10132-100G APOSPC10132-25G APOSPC10132-5G
2-Chloro-4-fluoro-5-nitrophenol 98%
2-Chloro-4-fluoro-5-nitrophenol
Vzorec: C₆H₃ClFNO₃
MW: 191,5400 g/mol
Bod tání: 105…108 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02670258
CAS číslo: 84478-75-1