Tisk…
3-Methyl-1-phenyl-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC10130-10G PC10130-1G PC10130-5G
APOSPC10130-10GEA 14780 CZK
APOSPC10130-10G APOSPC10130-1G APOSPC10130-5G
3-Methyl-1-phenyl-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-amine
3-Methyl-1-phenyl-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-amine
Vzorec: C₁₇H₁₄F₃N₃
Bod tání: 104…105 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00140640
CAS číslo: 321385-93-7