1,1-Difluoroacetone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC1013-1G
PC1013-25G
PC1013-5G
APOSPC1013-1GEA
622
CZK
APOSPC1013-1G
APOSPC1013-25G
APOSPC1013-5G
1,1-Difluoroacetone 97%
1,1-Difluoroacetone
Vzorec:
C₃H₄F₂O Bod varu: 46.5…46.7 °C/757mmHg Hustota: 1.164 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Refrigerator |
CAS číslo:
431-05-0 UN: 1224 ADR: 3 II |