Tisk…
Methyl-2-amino-5-(4-fluorophenyl)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC10128-1G PC10128-5G
APOSPC10128-1GEA 4170 CZK
APOSPC10128-1G APOSPC10128-5G
Methyl-2-amino-5-(4-fluorophenyl)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Methyl-2-amino-5-(4-fluorophenyl)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₉FN₂O₂S
MW: 252,27 g/mol
Bod tání: 202 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06200913
CAS číslo: 886361-30-4