Tisk…
1-(6-Chloro-2-pyridinyl)-3-methyl-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC10126-1G PC10126-5G
APOSPC10126-1GEA 4370 CZK
APOSPC10126-1G APOSPC10126-5G
1-(6-Chloro-2-pyridinyl)-3-methyl-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-amine
1-(6-Chloro-2-pyridinyl)-3-methyl-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-amine
Vzorec: C₁₆H₁₂ClF₃N₄
MW: 352,75 g/mol
Bod tání: 92…95 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03791148
CAS číslo: 446276-01-3