Tisk…
3-Methyl-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC10125-1G PC10125-5G
APOSPC10125-1GEA 3810 CZK
APOSPC10125-1G APOSPC10125-5G
3-Methyl-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-amine
3-Methyl-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-amine
Vzorec: C₁₁H₁₀F₃N₃
Bod tání: 110…113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03791147
CAS číslo: 851975-08-1