Tisk…
3-Methyl-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-5-isoxazolamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC10124-1G PC10124-5G
APOSPC10124-1GEA 7380 CZK
APOSPC10124-1G APOSPC10124-5G
3-Methyl-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-5-isoxazolamine 95%
3-Methyl-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-5-isoxazolamine
Vzorec: C₁₁H₉F₃N₂O
Bod tání: 120…123 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03791146
CAS číslo: 446276-00-2