Tisk…
2-(2-Fluorophenyl)-1-hydrazinecarbothioamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC10118-1G PC10118-5G
APOSPC10118-1GEA 6850 CZK
APOSPC10118-1G APOSPC10118-5G
2-(2-Fluorophenyl)-1-hydrazinecarbothioamide 95%
2-(2-Fluorophenyl)-1-hydrazinecarbothioamide
Vzorec: C₇H₈FN₃S
Bod tání: 198…201 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03791139
CAS číslo: 446275-93-0