Tisk…
Ethyl-2,4-bis(trifluoromethyl)imidazo-[1,2-a][1,8]naphthyridine-8-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC10117-1G PC10117-5G
APOSPC10117-1GEA 8300 CZK
APOSPC10117-1G APOSPC10117-5G
Ethyl-2,4-bis(trifluoromethyl)imidazo-[1,2-a][1,8]naphthyridine-8-carboxylate
Ethyl-2,4-bis(trifluoromethyl)imidazo-[1,2-a][1,8]naphthyridine-8-carboxylate
Vzorec: C₁₅H₁₁F₆N₃O₂
MW: 379,26 g/mol
Bod tání: 189…191 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28385260
CAS číslo: 439094-91-4