Tisk…
3-Chloro-1-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-5-(trifluoromethyl)-2(1H)-pyridinone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5,5'-Bis(trifluoromethyl)-3,3'-dichloro-2H-1,2'-bipyridin-2-one
PC10114-1G PC10114-100MG PC10114-250MG PC10114-2.5G
APOSPC10114-1GEA 12670 CZK
APOSPC10114-1G APOSPC10114-100MG APOSPC10114-250MG APOSPC10114-2.5G
3-Chloro-1-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-5-(trifluoromethyl)-2(1H)-pyridinone
3-Chloro-1-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-5-(trifluoromethyl)-2(1H)-pyridinone
Vzorec: C₁₂H₄Cl₂F₆N₂O
Bod tání: 107…109 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01568202
CAS číslo: 96741-18-3