Tisk…
2-(4-Methylphenyl)-1-hydrazinecarbothioamide
Dodavatel: Apollo Scientific
PC10112-1G PC10112-500MG PC10112-5G
APOSPC10112-1GEA 4900 CZK
APOSPC10112-1G APOSPC10112-500MG APOSPC10112-5G
2-(4-Methylphenyl)-1-hydrazinecarbothioamide
2-(4-Methylphenyl)-1-hydrazinecarbothioamide
Vzorec: C₈H₁₁N₃S
Bod tání: 79…81 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03791137
CAS číslo: 7382-40-3