Tisk…
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-4-piperidinecarboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC10111-1G PC10111-500MG
APOSPC10111-1GEA 6950 CZK
APOSPC10111-1G APOSPC10111-500MG
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-4-piperidinecarboxylic acid
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-4-piperidinecarboxylic acid
Vzorec: C₁₂H₁₂ClF₃N₂O₂
Bod tání: 135…138 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00172245
CAS číslo: 337919-65-0