Tisk…
7-Chloro-2,4-bis(trifluoromethyl)[1,8]naphthyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC10110-1G PC10110-500MG PC10110-5G
APOSPC10110-1GEA 15180 CZK
APOSPC10110-1G APOSPC10110-500MG APOSPC10110-5G
7-Chloro-2,4-bis(trifluoromethyl)[1,8]naphthyridine
7-Chloro-2,4-bis(trifluoromethyl)[1,8]naphthyridine
Vzorec: C₁₀H₃ClF₆N₂
Bod tání: 92 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00140156
CAS číslo: 106582-41-6