Tisk…
1-Iodo-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Iodo-5-(trifluoromethoxy)nitrobenzene
PC10109-25G PC10109-5G PC10109-1G
APOSPC10109-25GEA 9260 CZK
APOSPC10109-25G APOSPC10109-5G APOSPC10109-1G
1-Iodo-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)benzene
1-Iodo-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Vzorec: C₇H₃F₃INO₃
Bod tání: 30…32 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04039213
CAS číslo: 886762-35-2