2-Fluoro-3-methoxyphenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC10096-100G
PC10096-25G
PC10096-5G
APOSPC10096-100GEA
9100
CZK
APOSPC10096-100G
APOSPC10096-25G
APOSPC10096-5G
2-Fluoro-3-methoxyphenylboronic acid
2-Fluoro-3-methoxyphenylboronic acid
Vzorec:
C₇H₈BFO₃ Bod tání: 117…122 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02094728 CAS číslo: 352303-67-4 |