Tisk…
2,4,6-Trifluorotoluene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC10093-5G PC10093-1G
APOSPC10093-5GEA 15940 CZK
APOSPC10093-5G APOSPC10093-1G
2,4,6-Trifluorotoluene 95%
2,4,6-Trifluorotoluene
Vzorec: C₇H₅F₃
Bod varu: 105…110 °C
Hustota: 1,23 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 20 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04039204
CAS číslo: 93343-11-4
UN: 1993
ADR: 3,II