Tisk…
4,4,4-Trifluoro-1-(4-methoxyphenyl)butane-1,3-dione 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4,4,4-Trifluoro-1-(4-methoxyphenyl)-1,3-butanedione
PC10090-250MG PC10090-1G
APOSPC10090-250MGEA 3440 CZK
APOSPC10090-250MG APOSPC10090-1G
4,4,4-Trifluoro-1-(4-methoxyphenyl)butane-1,3-dione 97%
4,4,4-Trifluoro-1-(4-methoxyphenyl)butane-1,3-dione
Vzorec: C₁₁H₉F₃O₃
Bod tání: 57…58 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03238723
CAS číslo: 15191-68-1