Tisk…
3-Iodo-1,1,1-trifluorobutane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC10088-25G PC10088-5G
APOSPC10088-25GEA 16830 CZK
APOSPC10088-25G APOSPC10088-5G
3-Iodo-1,1,1-trifluorobutane 97%
3-Iodo-1,1,1-trifluorobutane
Vzorec: C₄H₆F₃I
Bod varu: 103,5 °C
Bod vzplanutí: 40 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00077612
CAS číslo: 540-87-4
UN: 1993
ADR: 3,III