Tisk…
(2,2,2-Trifluoroethyl)oxirane
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC10086-1G PC10086-5G
APOSPC10086-1GEA 4140 CZK
APOSPC10086-1G APOSPC10086-5G
(2,2,2-Trifluoroethyl)oxirane
(2,2,2-Trifluoroethyl)oxirane
Vzorec: C₄H₅F₃O
Bod varu: 82 °C
Hustota: 1,2487 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00156048
CAS číslo: 407-12-5
UN: 1993
ADR: 3,II