Tisk…
3,5-Dimethyl-2,4,6-trifluorobenzotrifluoride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC10083-1G PC10083-5G
APOSPC10083-1GEA 6350 CZK
APOSPC10083-1G APOSPC10083-5G
3,5-Dimethyl-2,4,6-trifluorobenzotrifluoride
3,5-Dimethyl-2,4,6-trifluorobenzotrifluoride
Vzorec: C₉H₆F₆
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 886762-24-9