Tisk…
Aluminium fluoride, anhydrous 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Aluminum fluoride
PC1008-100G PC1008-25G
APOSPC1008-100GEA 6650 CZK
APOSPC1008-100G APOSPC1008-25G
Aluminium fluoride, anhydrous 99%
Aluminium fluoride
Vzorec: AlF₃
MW: 83,98 g/mol
Bod tání: 1290 °C (subl.)
Hustota: 3,1 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003426
CAS číslo: 7784-18-1
EINECS: 232-051-1