Tisk…
Triethoxy(pentafluorophenyl)silane 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (Triethoxysilyl)pentafluorobenzene, Triethoxy(perfluorophenyl)silane
PC10076-5G PC10076-1G
APOSPC10076-5GEA 6120 CZK
APOSPC10076-5G APOSPC10076-1G
Triethoxy(pentafluorophenyl)silane 95%
Triethoxy(pentafluorophenyl)silane
Vzorec: C₁₂H₁₅F₅O₃Si
MW: 330,33 g/mol
Bod varu: 68…69 °C/1,5mmHg
Hustota: 1,242 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 104 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03411257
CAS číslo: 20083-34-5