Tisk…
1,2,4-Trichloro-1,1,2-trifluorobutane
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC10073-1G PC10073-5G PC10073-10G
APOSPC10073-1GEA 1660 CZK
APOSPC10073-1G APOSPC10073-5G APOSPC10073-10G
1,2,4-Trichloro-1,1,2-trifluorobutane
1,2,4-Trichloro-1,1,2-trifluorobutane
Vzorec: C₄H₄Cl₃F₃
Bod varu: 134…136 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00077597
CAS číslo: 261760-97-8