Tisk…
Allylpentafluorobenzene 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-(Pentafluorophenyl)-1-propene, 1-Allyl-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene
PC1006-25G PC1006-5G PC1006-1G
APOSPC1006-25GEA 3940 CZK
APOSPC1006-25G APOSPC1006-5G APOSPC1006-1G
Allylpentafluorobenzene 96%
Allylpentafluorobenzene
Vzorec: (C₆F₅)CH₂CHCH₂
Bod varu: 148…149 °C
Bod tání: –64 °C
Hustota: 1,358 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 43 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000301
CAS číslo: 1736-60-3
EINECS: 217-083-6
UN: 1993
ADR: 3,III