Tisk…
5-Phenyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC10030-1G PC10030-250MG
APOSPC10030-1GEA 1290 CZK
APOSPC10030-1G APOSPC10030-250MG
5-Phenyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
5-Phenyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Vzorec: C₁₀H₇F₃N₂
Bod tání: 121 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00156064
CAS číslo: 4027-54-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III